Key Documents
SML2813
Sigma-Aldrich
UNC6934
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-benzo[1,4]oxazine-7-carboxylic acid cyclopropyl-[4-(pyrimidin-4-ylcarbamoyl)-benzyl]-amide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H21N5O4
Número CAS:
Peso molecular:
443.45
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1=CC=C(CN(C2CC2)C(C3=CC4=C(NC(CO4)=O)C=C3)=O)C=C1)NC5=CC=NC=N5
Ações bioquímicas/fisiológicas
SGC probe under development. UNC6934 is a potent and selective antagonist of histone-lysine N-methyltransferase NSD2-PWWP1 domain (Nuclear Receptor Binding SET Domain Protein 2 PWWP1 domain). UNC6934 disrupts the NSD2-PWWP1 interaction with H3K36me2 nucleosomes in U2OS cells.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3