Documentos Principais
PZ0300
Sigma-Aldrich
PF-06764427
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-[4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)-benzyl]-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-3-carboxylic acid (3R,4S)-(3-hydroxy-tetrahydro-pyran-4-yl)-amide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H25N5O3
Número CAS:
Peso molecular:
431.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CN1C=CC(C(C=C2)=CC=C2CN3C4=CC=CN=C4C(C(N[C@@H]5[C@@H](O)COCC5)=O)=C3)=N1
InChI
1S/C24H25N5O3/c1-28-11-8-19(27-28)17-6-4-16(5-7-17)13-29-14-18(23-21(29)3-2-10-25-23)24(31)26-20-9-12-32-15-22(20)30/h2-8,10-11,14,20,22,30H,9,12-13,15H2,1H3,(H,26,31)/t20-,22-/m0/s1
chave InChI
FQGJDGJXEZTKDW-UNMCSNQZSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
PF-06764427 is a selective azaindole muscarinic receptor M1 positive allosteric modulator.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)