Documentos Principais
PZ0195
Sigma-Aldrich
CYP3cide
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-Methyl-3-[1-methyl-5-(4-methylphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]-4-[(3S)-3-piperidin-1-ylpyrrolidin-1-yl]-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine, PF-04981517
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H32N8
Número CAS:
Peso molecular:
456.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161501
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL (warmed)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)-c2c(cnn2C)-c3nn(C)c4ncnc(N5CC[C@@H](C5)N6CCCCC6)c34
InChI
1S/C26H32N8/c1-18-7-9-19(10-8-18)24-21(15-29-31(24)2)23-22-25(32(3)30-23)27-17-28-26(22)34-14-11-20(16-34)33-12-5-4-6-13-33/h7-10,15,17,20H,4-6,11-14,16H2,1-3H3/t20-/m0/s1
chave InChI
WDWIMDKOXZZYHH-FQEVSTJZSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
CYP3cide is a mechanism-based inhibitor of cytochrome P4503A4 that can be used to distinguish the contributions of CYP3A4 versus CYP3A5 on drug metabolism. The IC50 values for inhibition of Midazolam 1′-Hydroxylase activity of recombinant CYP3A4 and CYP3A5 by CYP3cide are 0.3 and 17 mM, respectively.
CYP3cide is a mechanism-based inhibitor of cytochrome P4503A4.
Características e benefícios
This compound is a featured product for ADME Tox research. Click here to discover more featured ADME Tox products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Informações legais
Sold for research purposes under agreement from Pfizer Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox