Documentos Principais
20-176
Sigma-Aldrich
100X GTPγS, 10 mM
Sinônimo(s):
GTP gama S
About This Item
Código UNSPSC:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Formulário
liquid
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
affinity binding assay: suitable (G-protein)
Condições de expedição
dry ice
Descrição geral
A guanosina5′-O-(3-tio)trifosfato) (GTPγS) é um análogo de GTP lentamente hidrolisável e não hidrolisável. Atua como um nucleotídeo ativador da proteína G. A GTPγS podeestimular a atividade do receptor acoplado à proteína G (GPCR).
Aplicação
Categoria de Pesquisa
Todas
GTP gama S para uso como controle de carga positiva nos kits de ensaio de ativação
forma física
água esterilizada
Armazenamento e estabilidade
1 ano a -20°C
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Considerations when measuring urinary albumin: precision, substances that may interfere, and conditions for sample storage.
M L MacNeil,P W Mueller,S P Caudill,K K Steinberg
Clinical Chemistry null
Identification of the steroids in neonatal plasma that interfere with 17 alpha-hydroxyprogesterone radioimmunoassays.
T Wong,C H Shackleton,T R Covey,G Ellis
Clinical Chemistry null
Sensitive and selective liquid-chromatographic assay of fluoxetine and norfluoxetine in plasma with fluorescence detection after precolumn derivatization.
R F Suckow,M F Zhang,T B Cooper
Clinical Chemistry null
Analysis of 8-methoxypsoralen by high-performance liquid chromatography.
C H Ketchum,C A Robinson,S T Huang
Clinical Chemistry null
L Hagen et al.
Clinical chemistry, 39(1), 134-138 (1993-01-01)
High-performance ion chromatography (HPIC) has been widely used for oxalate analysis and, more recently, for glycolate analysis. We describe a procedure for sample preparation in which the plasma ultrafiltrate is acidified during harvesting with a cation-exchange resin, and the chloride