Documentos Principais
20-177
Sigma-Aldrich
100X GDP, 100 mm
Sinônimo(s):
100x Guanosine 5′-Diphosphate solution
About This Item
Código UNSPSC:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Formulário
liquid
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
affinity binding assay: suitable (G-protein)
Condições de expedição
dry ice
Aplicação
Categoria de Pesquisa
Todas
Para uso como controle de carga negativa nos Kits de Ensaio de Ativação
forma física
água esterilizada
Armazenamento e estabilidade
1 ano a -20°C
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1