SML2076
ONO-AE3-208
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-(4-Cyano-2-(2-(4-fluoronaphthalen-1-yl)propanamido)phenyl)butanoic acid, 4-Cyano-2-[[2-(4-fluoro-1-naphthalenyl)-1-oxopropyl]amino]benzenebutanoic acid, AE3-208
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C1=C(C=CC=C2)C2=C(F)C=C1)C(NC3=CC(C#N)=CC=C3CCCC(O)=O)=O
InChI
1S/C24H21FN2O3/c1-15(18-11-12-21(25)20-7-3-2-6-19(18)20)24(30)27-22-13-16(14-26)9-10-17(22)5-4-8-23(28)29/h2-3,6-7,9-13,15H,4-5,8H2,1H3,(H,27,30)(H,28,29)
chave InChI
MTDIMKNAJUQTIO-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)