SML1217
TG4-155
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(2E)-N-[2-(2-Methyl-1H-indol-1-yl)ethyl]-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-2-propenamide
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[n]2(c3c(cc2C)cccc3)CCNC(=O)\C=C\c1cc(c(c(c1)OC)OC)OC
InChI
1S/C23H26N2O4/c1-16-13-18-7-5-6-8-19(18)25(16)12-11-24-22(26)10-9-17-14-20(27-2)23(29-4)21(15-17)28-3/h5-10,13-15H,11-12H2,1-4H3,(H,24,26)/b10-9+
chave InChI
YBHUXHFZLMFETJ-MDZDMXLPSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)