Documentos Principais
PZ0132
Sigma-Aldrich
SC-51322
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
8-Chloro-dibenz[b,f][1,4]oxazepine-10(11H)-carboxylic acid 2-[3-[(2-furanylmethyl)thio]-1-oxopropyl]hydrazide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H20ClN3O4S
Número CAS:
Peso molecular:
457.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: ≥10 mg/mL
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc2Oc3ccccc3CN(C(=O)NNC(=O)CCSCc4ccco4)c2c1
InChI
1S/C22H20ClN3O4S/c23-16-7-8-20-18(12-16)26(13-15-4-1-2-6-19(15)30-20)22(28)25-24-21(27)9-11-31-14-17-5-3-10-29-17/h1-8,10,12H,9,11,13-14H2,(H,24,27)(H,25,28)
chave InChI
CQBVTZDISUKDSX-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
SC-51322 is a selective EP1 prostanoid receptor antagonist.
Características e benefícios
This compound is featured on the Prostanoid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Sigma-Aldrich offers many products related to prostanoid receptors for your research needs.
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research