SML1779
Nigericin sodium salt
from Streptomyces hygroscopicus, ≥98% (HPLC), solution, polyether ionophore
Sinônimo(s):
3B2-6379, Antibiotic K178, Antibiotic X464, Azalomycin M, HE331800, Helexin C, Polyetherin A, sodium;2-[(3S,6R)-6-[[(5R,6R,7R,9R)-2-[5-[(3S,5R)-5-[(2S,3S,5R,6R)-6-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-3,5-dimethyloxan-2-yl]-3-methyloxolan-2-yl]-5-methyloxolan-2-yl]-7-methoxy-2,4,6-trimethyl-1,10-dioxaspiro[4.5]decan-9-yl]methyl]-3-methyloxan-2-yl]propanoate
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Nigericin sodium salt Ready Made Solution, 5 mg/mL (DMSO:ethanol 1:1)
fonte biológica
Streptomyces hygroscopicus
Nível de qualidade
Formulário
solution
concentração
5 mg/mL (DMSO:ethanol 1:1)
espectro de atividade do antibiótico
Gram-positive bacteria
Modo de ação
cell membrane | interferes
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]C(=O)C(C1O[C@H](CC[C@@H]1C)C[C@H]2O[C@]3(OC(CC3C)(C4OC(CC4)(C5O[C@H](C[C@@H]5C)[C@H]6O[C@@]([C@@H](C[C@@H]6C)C)(O)CO)C)C)[C@@H]([C@@H](C2)OC)C)C
InChI
1S/C40H68O11.Na/c1-21-11-12-28(46-33(21)26(6)36(42)43)17-29-18-30(45-10)27(7)40(48-29)25(5)19-38(9,51-40)32-13-14-37(8,49-32)35-23(3)16-31(47-35)34-22(2)15-24(4)39(44,20-41)50-34;/h21-35,41,44H,11-20H2,1-10H3,(H,42,43);/q;+1/p-1/t21-,22-,23-,24+,25?,26?,27+,28+,29+,30+,31+,32?,33?,34-,35?,37?,38?,39-,40+;/m0./s1
chave InChI
MOYOTUKECQMGHE-KKCUGXASSA-M
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nigericin kills bacteria by facilitating the diffusion of ions across membranes.
Low concentration (0.5 μM) of Nigericin rapidly decreases pHi, causing stimulation of PG production 1.5- to 2-fold in cerebral microvascular endothelial cells and arresting of DNA synthesis in Erlich acites carcinoma cells. Treatment of Hela cells, after entry of poliovirus, with nigericin, prevents the inhibition of host protein synthesis by poliovirus. Nigericin is also widely used in studies of the consequences of changes in membrane potential in variable systems.
Nota de preparo
Armazenamento e estabilidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
78.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
26 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?