5.31372
Caspase-1/4 Inhibitor, VX-765
Sinônimo(s):
Caspase-1/4 Inhibitor, VX-765, ( S)-1-(( S)-2-((1-(4-Amino-3-chloro-phenyl)-methanoyl)-amino)-3,3-dimethyl-butanoyl)-pyrrolidine-2-carboxylic acid ((2 R,3 S)-2-ethoxy-5-oxo-tetrahydro-furan-3-yl)-amide, ( S)-1-(( S)-2-(4-Amino-3-chlorobenzamid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C24H33ClN4O6/c1-5-34-23-16(12-18(30)35-23)27-21(32)17-7-6-10-29(17)22(33)19(24(2,3)4)28-20(31)13-8-9-15(26)14(25)11-13/h8-9,11,16-17,19,23H,5-7,10,12,26H2,1-4H3,(H,27,32)(H,28,31)/t16-,17-,19+,23+/m0/s1
chave InChI
SJDDOCKBXFJEJB-MOKWFATOSA-N
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Ações bioquímicas/fisiológicas
caspase-1/4
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Wannamaker, W., et al. 2007. J. Pharmacol. Exp. Ther.321, 509.
Ravizza, T., et al. 2006. Epilepsia47, 1160.
Stack, J.H., et al. 2005. J. Immunol.175, 2630.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3