SML0922
NSC130813
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-[(6-Chloro-2-methoxy-9-acridinyl)amino]-2-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-phenol trihydrochloride, F06, NERI02
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
yellow to orange
solubilidade
H2O: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Conteúdo relacionado
We offer agonists, antagonists, modulators and other bioactive small molecules for immune system signaling target identification and validation, as well as a variety of antibiotics, antivirals, and antifungals.