PZ0203
Sitaxentan sodium salt
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-(4-Chloro-3-methyl-5-isoxazolyl)-2-[2-(6-methyl-1,3-benzodioxol-5-yl)acetyl]-3-thiophenesulfonamide sodium salt, Sitaxsentan sodium salt, TBC-11251 sodium salt, Thelin
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 10 mg/mL (clear solution)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].Cc1cc2OCOc2cc1CC(=O)c3sccc3S(=O)(=O)[N-]c4onc(C)c4Cl
InChI
1S/C18H14ClN2O6S2.Na/c1-9-5-13-14(26-8-25-13)7-11(9)6-12(22)17-15(3-4-28-17)29(23,24)21-18-16(19)10(2)20-27-18;/h3-5,7H,6,8H2,1-2H3;/q-1;+1
chave InChI
MDTNUYUCUYPIHE-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... EDNRA(1909) , EDNRB(1910)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)