Documentos Principais
SML1630
Sigma-Aldrich
Bendazac
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Bendazolic acid, [(1-Benzyl-1H-indazol-3-yl)oxy]acetic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H14N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
282.29
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
solubilidade
DMSO: soluble ≥1 mg/mL
methanol: soluble ≥1 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(COC1=NN(CC2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C31)=O
InChI
1S/C16H14N2O3/c19-15(20)11-21-16-13-8-4-5-9-14(13)18(17-16)10-12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10-11H2,(H,19,20)
chave InChI
BYFMCKSPFYVMOU-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... XDH(7498)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Bendazac (or bendazolic acid) is a non-steroidal anti-inflammatory drug used for joint and muscular pain. Bendazac is an anti-denaturant drug for cataract and other condensation diseases. In addition, Bendazac has been used in studies related to potential treatment and pevention of ischemia and reperfusion syndromes, and was found to inhibit only reversible and irreversible xanthine oxidase.
Bendazac is a non-steroidal anti-inflammatory drug used for joint and muscular pain.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)