Documentos Principais
SML1452
Sigma-Aldrich
Ibufenac
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-(2-Methylpropyl)-benzeneacetic acid, 4-Isobutylphenylacetic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H16O2
Número CAS:
Peso molecular:
192.25
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(CC1=CC=C(CC(C)C)C=C1)=O
InChI
1S/C12H16O2/c1-9(2)7-10-3-5-11(6-4-10)8-12(13)14/h3-6,9H,7-8H2,1-2H3,(H,13,14)
chave InChI
CYWFCPPBTWOZSF-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
Ações bioquímicas/fisiológicas
Ibufenac is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) analog of ibuprofen that was withdrawn for hepatotoxicity. It inhibits cyclooxygenases COX-1 and -2 activity with IC50 values of 17.4 and 13.1 μM, respectively and > 40 μM for 5-LOX. It has been used in studies of drug-induced hepatotoxicity.
Non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) analog of ibuprofen, cyclooxygenase inhibitor withdrawn for hepatotoxicity
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)