SML1573
Tolrestat
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
AY-27773, CID 53359, N-[[5 -(Trifluoromethyl)-6-methoxy-lnaphthalenyl]thioxomethyl]-N-methylglycine, N-[[6-Methoxy-5-(trifluoromethyl)-1-naphthalenyl]thioxomethyl]-N-methyl-glycine, Tolrestatin
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1c2c(c(ccc2)C(=S)N(CC(=O)O)C)ccc1OC
InChI
1S/C16H14F3NO3S/c1-20(8-13(21)22)15(24)11-5-3-4-10-9(11)6-7-12(23-2)14(10)16(17,18)19/h3-7H,8H2,1-2H3,(H,21,22)
chave InChI
LUBHDINQXIHVLS-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)