SML0784
BMS-303141
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3,5-Dichloro-2-hydroxy-N-(4-methoxy[1,1′-biphenyl]-3-yl)-benzenesulfonamide
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=S(NC1=C(OC)C=CC(C2=CC=CC=C2)=C1)(C3=C(O)C(Cl)=CC(Cl)=C3)=O
InChI
1S/C19H15Cl2NO4S/c1-26-17-8-7-13(12-5-3-2-4-6-12)9-16(17)22-27(24,25)18-11-14(20)10-15(21)19(18)23/h2-11,22-23H,1H3
chave InChI
SIIPNDKXZOTLEA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)