Documentos Principais
SML3438
Sigma-Aldrich
NDI-091143
≥90% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-Chloro-5-[[(4,6-difluoro[1,1′-biphenyl]-3-yl)amino]sulfonyl]-4-hydroxy-benzoic acid, methyl ester, Methyl 3-chloro-5-[(2,4-difluoro-5-phenylphenyl) sulfamoyl]-4-hydroxybenzoate, NDI 091143, NDI091143
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H14ClF2NO5S
Número CAS:
Peso molecular:
453.84
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c(cc(c(c1)F)c3ccccc3)N[S](=O)(=O)c2c(c(cc(c2)C(=O)OC)Cl)O
InChI
1S/C20H14ClF2NO5S/c1-29-20(26)12-7-14(21)19(25)18(8-12)30(27,28)24-17-9-13(15(22)10-16(17)23)11-5-3-2-4-6-11/h2-10,24-25H,1H3
chave InChI
YSTSHUWHIDBZAK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Highly potent, allosteric ATP-citrate lyase inhibitor.
NDI-091143 is a highly potent, allosteric ATP-citrate lyase inhibitor (human ACLY IC50 = 4.8 nM by coupled enzyme assay with 85 μM citrate; IC50 = 2.1 nM by ADP-Glo assay) that indirectly disrupts citrate binding (Ki = 7 nM) by targeting an adjacent hydrophobic site (kon = 1.02 x 10^6/M/s, koff = 0.0019/s).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)