AB5682
Anti-Neurogenin-2 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
MATH4a (ms), ATH 4a, Atoh4, Ngn2, Atonal Protein Homolog 4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat, mouse, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NEUROG2(63973)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Immunocytochemistry: Cat. # AB5682 detected Neurogenin-2 in PC12 cells at 1:500 dilution. It was also detected in paraformaldehyde-fixed differentiated human neural stem cells.
ELISA: 0.5-1 μg/mL using 1 mg/mL control peptide (Catalog Number AG352) per well.
Immunohistochemistry on paraffin sections has been reported by Lamolet, B. et al. (2004)
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human brain Lysate.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2