SML0627
ML-SA1
≥95% (HPLC), powder, TRPML channel agonist
Sinônimo(s):
1-[(1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)acetyl]-1,2,3,4-tetrahydro-2,2,4-trimethyl-quinoline, 2-(2-Oxo-2-(2,2,4-trimethyl-3,4-dihydroquinolin-1(2H)-yl)ethyl)isoindoline-1,3-dione, Mucolipin Synthetic Agonist 1
About This Item
Produtos recomendados
product name
ML-SA1, ≥95% (HPLC)
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C22H22N2O3/c1-14-12-22(2,3)24(18-11-7-6-8-15(14)18)19(25)13-23-20(26)16-9-4-5-10-17(16)21(23)27/h4-11,14H,12-13H2,1-3H3
chave InChI
KDDHBJICVBONAX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
We offer many products related to transient receptor potential channels for your research needs.