648493-M
TRPML Agonist, ML-SA1
The TRPML Agonist, ML-SA1 controls the biological activity of TRPML. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Sinônimo(s):
TRPML Agonist, ML-SA1, 2-(2-Oxo-2-(2,2,4-trimethyl-3,4-dihydroquinolin-1(2H)-yl)ethyl)isoindoline-1,3-dione, Mucolipin Synthetic Agonist 1, ML-SA1
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 25 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C22H22N2O3/c1-14-12-22(2,3)24(18-11-7-6-8-15(14)18)19(25)13-23-20(26)16-9-4-5-10-17(16)21(23)27/h4-11,14H,12-13H2,1-3H3
chave InChI
KDDHBJICVBONAX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
TRPML1,2,3
Advertência
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3