Key Documents
SML3341
Sigma-Aldrich
ML-SA5
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N1-(3-Chloro-2-(piperidin-1-yl)phenyl)-N4,N4-dimethylbenzene-1,4-disulfonamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H24ClN3O4S2
Número CAS:
Peso molecular:
457.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
ML-SA5 is a potent TRPML cation channel agonist that activates whole-endolysosomal TRPML1 (ML1) currents in DMD myoblasts at a higher potency than ML-SA1 (EC50 = 285 nM vs 10 μM). ML-SA5 ameliorates muscular dystrophy in mdx, but not ML1-knockout, mice in vivo (2 or 5 mg/kg/day i.p.) by facilitating sarcolemma repair, thereby reducing skeletal and cardiac muscle damage with no apparent toxicity to the animals.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3