SML0100
GYY4137 Dichloromethane complex
≥98% (HPLC), powder, H₂S donor
Sinônimo(s):
P-(4-Methoxyphenyl)-P-4-morpholinyl-phosphinodithioic acid, compound with morpholine (1:1), morpholin-4-ium 4-methoxyphenyl(morpholino) phosphinodithioate dichloromethane complex
About This Item
Produtos recomendados
product name
GYY4137 Dichloromethane complex, ≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to tan
solubilidade
DMSO: ≥3 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClCCl.S=P(N1CCOCC1)([S-])C2=CC=C(OC)C=C2.C3COCC[NH2+]3
InChI
1S/C11H16NO2PS2.C4H9NO.CH2Cl2/c1-13-10-2-4-11(5-3-10)15(16,17)12-6-8-14-9-7-12;1-3-6-4-2-5-1;2-1-3/h2-5H,6-9H2,1H3,(H,16,17);5H,1-4H2;1H2
chave InChI
PKLNNEJKTAMITC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3