Documentos Principais
SMB00355
Sigma-Aldrich
Herbacetin
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3,4′,5,7,8-Pentahydroxyflavone, 3,5,7,8-Tetrahydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 4′,5,7,8-Tetrahydroxyflavonol, 8-Hydroxykaempferol, Isoarticulatidin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H10O7
Número CAS:
Peso molecular:
302.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=C2C(C(C(O)=C(C3=CC=C(O)C=C3)O2)=O)=C(O)C=C1O
InChI
1S/C15H10O7/c16-7-3-1-6(2-4-7)14-13(21)12(20)10-8(17)5-9(18)11(19)15(10)22-14/h1-5,16-19,21H
chave InChI
ZDOTZEDNGNPOEW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Herbacetin is a Met inhibitor and flavone found in the rhizomes of Rhodiola rosea.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Herbacetin has been reported to have potential in cancer therapeutics.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
G 418 potency: ≥720 μg per mg (dried basis)
Sigma-Aldrich
G5013
G 418
Kaempferol ≥90% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
K0133
Kaempferol
Luteolin ≥98% (TLC), powder
Sigma-Aldrich
L9283
Luteolin
Quercetina ≥95% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
Q4951
Quercetina