Documentos Principais
PHL83857
Herbacetin
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
3,4′,5,7,8-Pentahydroxyflavone, 3,5,7,8-Tetrahydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 4′,5,7,8-Tetrahydroxyflavonol, 8-Hydroxykaempferol, Isoarticulatidin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H10O7
Número CAS:
Peso molecular:
302.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC1=C2C(C(C(O)=C(C3=CC=C(O)C=C3)O2)=O)=C(O)C=C1O
InChI
1S/C15H10O7/c16-7-3-1-6(2-4-7)14-13(21)12(20)10-8(17)5-9(18)11(19)15(10)22-14/h1-5,16-19,21H
chave InChI
ZDOTZEDNGNPOEW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: primula
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)