SML3464
Gossypetin
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7,8-tetrahydroxy-4H-1-benzopyran-4-one, 8-Hydroxyquercetin, Articulatidin, Equisporol
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
, light green to yellow
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=CC(O)=C2C(C(O)=C(OC2=C1O)C3=CC=C(C(O)=C3)O)=O
InChI
1S/C15H10O8/c16-6-2-1-5(3-7(6)17)14-13(22)12(21)10-8(18)4-9(19)11(20)15(10)23-14/h1-4,16-20,22H
chave InChI
YRRAGUMVDQQZIY-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3