PHL89505
Galangin
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
3,5,7-Trihydroxyflavone, Norizalpinin
About This Item
Produtos recomendados
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
PhytoLab
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
pf
214-215 °C (lit.)
aplicação(ões)
cannabis testing
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cc(O)c2C(=O)C(O)=C(Oc2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-6-10(17)12-11(7-9)20-15(14(19)13(12)18)8-4-2-1-3-5-8/h1-7,16-17,19H
chave InChI
VCCRNZQBSJXYJD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Galangin, a polyphenol-based flavonol, belongs to the family of flavonoid compounds. It is abundantly available in human dietary sources such as fruits, vegetables, etc. and is widely used in herbal medicines, owing to its remedial properties.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)