92342
Galangin
analytical standard
Sinônimo(s):
3,5,7-Trihydroxyflavone, Norizalpinin
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
Formulário
powder or crystals
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
cor
faint yellow to dark yellow
pf
214-215 °C (lit.)
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cc(O)c2C(=O)C(O)=C(Oc2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-6-10(17)12-11(7-9)20-15(14(19)13(12)18)8-4-2-1-3-5-8/h1-7,16-17,19H
chave InChI
VCCRNZQBSJXYJD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?