S5375
Shikimic acid
≥99%, suitable for ligand binding assays
Sinônimo(s):
(3R,4S,5R)-(−)-3,4,5-Trihydroxy-1-cyclohexenecarboxylic acid
About This Item
Produtos recomendados
product name
Shikimic acid, ≥99%
Ensaio
≥99%
forma
powder
técnica(s)
ligand binding assay: suitable
cor
white to off-white
pf
185-187 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1CC(=C[C@@H](O)[C@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C7H10O5/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1,4-6,8-10H,2H2,(H,11,12)/t4-,5-,6-/m1/s1
chave InChI
JXOHGGNKMLTUBP-HSUXUTPPSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3