SAB4200790
Anti-Human IgG (Fc specific)-Peroxidase antibody, Mouse monoclonal
clone GG-7, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-Human immunoglobulin G
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
peroxidase conjugate
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GG-7, monoclonal
Formulário
lyophilized powder
reatividade de espécies
human
técnica(s)
direct ELISA: 1:40,000-1:80,000 using 2.5 μg/mL human IgG1 for coating
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
The Fc fragment has various important functions such as complement fixation, site for rheumatoid factor (autoantibody directed to Fc) attachment, passage through the placental membrane and protein A binding. A certain population of lymphocytes also possess an "Fc receptor". These functions indicate the importance of immunoreagents specific for the Fc fragment of Human IgG.
Monoclonal Anti-Human IgG (Fc specific) is specific for the Fc fragment of Human IgG and is observed with all human IgG subclasses but not with the Fab fragment of human IgG, purified light chains, human IgA or human IgM.
Imunogênio
Aplicação
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)