N4637
Newborn Calf Serum
USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
NBCS, NBS, NCS, calf sera, calf serum, newborn calf sera
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine (calf)
esterilidade
sterile-filtered
Formulário
liquid
composição
hemoglobin, ≤20 mg/dL
origem
USA origin
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤100 EU/mL endotoxin
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Nota de preparo
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.