12138C
Bovine Calf Serum
Iron-Fortified, USA origin, from formula-fed bovine calves, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Calf Serum, BCS, bovine calf sera, calf sera, calf serum
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine (calf) (formula-fed)
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
composição
hemoglobin, ≤35 mg/dL
origem
USA origin
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤10 EU/mL endotoxin
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Método de teste
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.