P2318
Anti-Pseudomonas Exotoxin A antibody produced in rabbit
whole antiserum
Sinônimo(s):
Anti-ETA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
whole antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
(Pseudomonas aeruginosa)
técnica(s)
dot blot: 1:20,000
indirect ELISA: 1:250,000
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Pseudomonas aeruginosa PAO1 ... toxA(877850)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- in the in vitro analysis of the stability of fusion toxins in serum
- to construct an epidermal growth factor receptor (EGFR)-targeted toxin to study its toxicity on Swiss mouse embryo NIH-3T3 cells transfected with human EGFR
- in the determination of the in vivo half-life of immunotoxins in serum
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade