SAB4200871
Anti-Pseudomonas aeruginosa Exotoxin A antibody, Mouse monoclonal
clone EXO-68, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
ETA, PE, Pseudomonas Exotoxin A
About This Item
Produtos recomendados
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Nível de qualidade
clone
EXO-68
Formulário
liquid
reatividade de espécies
Pseudomonas aeruginosa
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 2.5-5 μg/mL using Exotoxin A from Pseudomonas aeruginosa for coating.
immunoblotting: 0.125-0.25 μg/mL using exotoxin A from Pseudomonas aeruginosa.
Isotipo
IgM
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)