S5569
Anti-Superoxide Dismutase (MnSOD) (KC-19) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-IPO-B, Anti-Indophenoloxidase B, Anti-MNSOD, Anti-Manganese Dependent SOD, Anti-Manganese Superoxide Dismutase 2, Anti-Mitochodrial SOD, Anti-Mn-SOD, Anti-SOD2, Anti-Superoxide Dismutase 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~24 kDa
reatividade de espécies
rat, human
validação aprimorada
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 1:250-1:500 using methanol-acetone-fixed rat NRK cells
western blot: 1:1,000-1:2,000 using whole extract of rat brain and a chemiluminescent detection reagent
western blot: 1:2,000-1:4,000 using human HeLa mitochondria extract and a chemiluminescent detection reagent
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SOD2(6648)
mouse ... Sod2(20656)
rat ... Sod2(24787)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado