MAB4081
Anti-MnSOD Antibody, clone MnS-1
clone MnS-1, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
MnSOD
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MnS-1, monoclonal
reatividade de espécies
rat, rabbit, human
não deve reagir com
mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SOD2(6648)
Especificidade
Aplicação
Immunocytochemistry on cell smears: 0.5-10 μg/mL.
Western blot: MnS1 antibody will recognize at 25kDa band under reducing conditions; this is the monomer of the MnSOD protein.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Oxidative Stress
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2