06-984
Anti-Mn-SOD Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
Mn superoxide dismutase, indophenoloxidase B, manganese superoxide dismutase, manganese-containing superoxide dismutase, mangano-superoxide dismutase, superoxide dismutase 2, mitochondrial
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, bovine, human, rat
não deve reagir com
canine
embalagem
antibody small pack of 25 μg
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SOD2(6648)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
10 μg/mL of a previous lot detected MnSOD in paraffin embedded rat brain tissue sections.
Qualidade
Western Blot Analysis:
0.5-2 μg/mL of this antibody detected MnSOD in RIPA lysates of rat L6 RIPA cells. 1-4 μg/mL of a previous lot detected MnSOD in RIPA lysates of human MCF-7, A431 and rat L6 RIPA cells.
Descrição-alvo
forma física
Nota de análise
L6 cell lysate, rat brain tissue extract.
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado