ZRB1246
Anti-Mn-SOD Antibody, clone 1C14 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1C14, monoclonal
recombinant monoclonal
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt ~24.75 kDa
observed mol wt ~25 kDa
reatividade de espécies
rat, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
monkey
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Each ZooMAb antibody is manufactured using our proprietary recombinant expression system, purified to homogeneity, and precisely dispensed to produce robust and highly reproducible lot-to-lot consistency. Only top-performing clones are released for use by researchers. Each antibody is validated for high specificity and affinity across multiple applications, including its most commonly used application. ZooMAb antibodies are reliably available and ready to ship when you need them.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in HepG2 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Mn-SOD in HepG2 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Mn-SOD in HeLa cell lysate.
Affinity Binding Assay:: A representative lot of this antibody bound Mn-SOD proteins with a KD of 4.5 x 10-8 in an affinity binding assay.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Mn-SOD in human colon tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Mn-SOD in PC12 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)