05-390
Anti-erbB-3/HER-3 Antibody, clone 2F12
clone 2F12, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
Tyrosine kinase-type cell surface receptor HER3, lethal congenital contracture syndrome 2, v-erb-b2 avian erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 3, v-erb-b2 erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 3 (avian)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2F12, monoclonal
reatividade de espécies
human, bovine, mouse, rat
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ERBB3(2065)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
4 µg of a previous lot of this antibody immunoprecipitated erbB-3/HER-3 from human MDA and MCF-7 RIPA lysates.
Immunocytochemistry:
10 µg/mL of a previous lot of this antibody gave positive immunostaining for erbB-3/HER-3 in MCF-7cells fixed with 95% ethanol/5% acetic acid.
Immunohistochemistry:
1:50 and 1:100 dilution of a previous lot detected erbB-3/HER-3 membrane staining in human normal and carcinoma breast tissue.
Signaling
Growth Factors & Receptors
Qualidade
Western Blot Analysis:
0.1-2 µg/mL of this lot detected erbB-3/HER-3 in RIPA lysates of human MCF-7 cells. Previous lots have detected erbB-3/HER-3 in MDA RIPA lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations:
Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
Human breast adenocarcinoma (well-differentiated), mouse brain lysate, MCF-7 cell lysate.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2