P5084
PTIO
Sinônimo(s):
2-Phenyl-4,4,5,5-tetramethylimidazoline-1-oxyl 3-oxide
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
Nível de qualidade
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)N([O])C(c2ccccc2)=[N+]([O-])C1(C)C
InChI
1S/C13H17N2O2/c1-12(2)13(3,4)15(17)11(14(12)16)10-8-6-5-7-9-10/h5-9H,1-4H3
chave InChI
DYUUGILMVYJEHY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3