D184
Diethylamine NONOate sodium salt hydrate
≥97% (NMR), crystalline, nitrix oxide donor
Sinônimo(s):
1,1-Diethyl-2-hydroxy-2-nitroso-hydrazine sodium, 2-(N,N-Diethylamino)-diazenolate 2-oxide sodium salt hydrate, DEA NONOate sodium salt hydrate, Diethylamine/nitric oxide complex sodium salt hydrate
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Diethylamine NONOate sodium salt hydrate, ≥97% (NMR)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (NMR)
Formulário
crystalline
condição de armazenamento
desiccated
protect from light
cor
white
pf
45 °C (lit.)
solubilidade
H2O: >10 mg/mL
methanol: >25 mg/mL
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].CCN(CC)N([O-])N=O
InChI
1S/C4H10N3O2.Na.H2O/c1-3-6(4-2)7(9)5-8;;/h3-4H2,1-2H3;;1H2/q-1;+1;
chave InChI
BVCZSYKIXSAMOT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?