D5431
Diethylamine NONOate diethylammonium salt
≥98%
Sinônimo(s):
DEA NONOate, DEA/NO diethylammonium salt
About This Item
Produtos recomendados
descrição
t1/2 16 min phosphate buffer, 22 °C NO release
Ensaio
≥98%
forma
solid
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
cadeia de caracteres SMILES
CCNCC.CCN(CC)N(O)N=O
InChI
1S/C4H11N3O2.C4H11N/c1-3-6(4-2)7(9)5-8;1-3-5-4-2/h9H,3-4H2,1-2H3;5H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
LBJLVZKEUWCGIA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- A nitric oxide (NO) donor.
- A reagent for reductive nitrosylation of Wilkinson′s catalyst.
- Reagent for reductive nitrosylation of Wilkinson′s catalyst
- Nitric oxide (NO) donor
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3