Key Documents
P0982
Sigma-Aldrich
Mistura de reação JumpStart REDTaq® ReadyMix
for PCR
Sinônimo(s):
Hot start PCR master mix, Hot start master mix, Hot start taq master mix
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106300
NACRES:
NA.55
Nível de qualidade
forma
liquid
uso
sufficient for 100 reactions
sufficient for 20 reactions
sufficient for 800 reactions
Características
dNTPs included
hotstart
concentração
2.5 units/reaction (50 μL reaction volume)
técnica(s)
PCR: suitable
cor
red
entrada
purified DNA
aplicação(ões)
agriculture
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
A mistura de reação para PCR JumpStart REDTaq® ReadyMix é uma solução preparada que combina os benefícios de desempenho da PCR hot start com a dupla praticidade do ReadyMix e do REDTaq da Sigma. A mistura-mestre inclui a Taq DNA polimerase JumpStart da Sigma, desoxinucleotídeos 99% puros, tampão e corante vermelho inerte em um concentrado de reação otimizado 2×. Adicione 25 μl de ReadyMix a primers, molde e água para um volume final de reação de 50 μl. O anticorpo JumpStart Taq na mistura de reação inativa a Taq DNA polimerase em temperatura ambiente. Durante a primeira etapa de desnaturação da PCR, o complexo se dissocia e a atividade da polimerase é totalmente restaurada. O corante vermelho inerte não afeta o sequenciamento automatizado, a digestão por enzimas de restrição, a ligação nem outras manipulações a jusante (downstream). O produto de PCR é facilmente separado do corante por métodos padrão de purificação, caso necessário. O mecanismo “hot start” permite a configuração em temperatura ambiente, tornado esse sistema ideal para aplicações de alto rendimento.
Aplicação
A mistura de reação Jumpstart REDTaq® ReadyMix foi usada para extração e amplificação direta de DNA usando PCR. Também foi usada para:
  • PCR multiplex qualitativa
  • PCR específica para metilação (MSPCR)
  • Amplificação por PCR de cDNA sintetizado a partir de RNA total
Características e benefícios
  • A REDTaq® DNA polimerase JumpStart, uma enzima de hot start inativada por anticorpo, foi desenvolvida para minimizar a amplificação inespecífica, ao mesmo tempo em que aumenta a especificidade e produção do alvo.
  • A Taq DNA polimerase JumpStart oferece melhor amplificação, independentemente da concentração do molde
  • O REDTaq JumpStart ReadyMix reduz as etapas de pipetagem e o risco de contaminação. O mecanismo “hot start” permite a configuração em temperatura ambiente, tornado esse sistema ideal para aplicações de alto rendimento
  • O corante vermelho inerte permite verificar facilmente que o reagente foi devidamente misturado
  • Não são necessários outros corantes de carregamento. As alíquotas podem ser aplicadas diretamente em um gel de agarose após a reação
Embalagem
O volume-padrão de reação é 50 μl
20RXN é envasado como 1 × 500 μl
100RXN é envasado como 1 × 2,5 ml
800RXN é envasado como 1 × 20 ml
Definição da unidade
Uma unidade incorpora 10 nmol de dNTPs totais em DNA precipitável em ácido em 30 min a 74 °C.
Outras notas
Veja informações mais detalhadas sobre os produtos JumpStart REDTaq e ReadyMix em www.sigma-aldrich.com/hotstart.
Para uma reação típica de PCR, misture 25 μl de JumpStart REDTaq® ReadyMix com 25 μl de uma mistura com molde de DNA, primers e água. O volume da reação pode aumentado, caso necessário.
Informações legais
A compra deste produto inclui imunidade contra processos judiciais relacionados às patentes especificadas no encarte do produto, para ser usado apenas na quantidade adquirida para fins de pesquisa interna do próprio comprador. Nenhum outro direito de patente (como, por exemplo, os direitos de patente de processos de nucleases 5′) é transmitido expressamente, implícito ou por embargo. Pode-se obter mais informações sobre a compra de licenças contatando o Diretor de licenciamento, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, Califórnia 94404, EUA.
Anticorpo licenciado para uso em pesquisa in vitro sob as patentes dos EUA n.º 5.338.671 e 5.587.287, e as patentes correspondentes em outros países.
O uso deste produto é coberto por uma ou mais das seguintes patentes dos EUA e pelas reivindicações de patente correspondentes fora dos EUA: US 8.404.464 e US 7.972.828. A compra deste produto inclui imunidade limitada e intransferível contra processos judiciais relacionados às reivindicações das patentes supracitadas.
JumpStart is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
REDTaq is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Visite a Biblioteca de Documentos
Nijiro Nohata et al.
Developmental biology, 411(2), 183-194 (2016-02-14)
Angiogenesis, the formation of new blood vessels by remodeling and growth of pre-existing vessels, is a highly orchestrated process that requires a tight balance between pro-angiogenic and anti-angiogenic factors and the integration of their corresponding signaling networks. The family of
Stephen J Murphy et al.
DNA research : an international journal for rapid publication of reports on genes and genomes, 19(5), 395-406 (2012-09-20)
High-throughput next-generation sequencing provides a revolutionary platform to unravel the precise DNA aberrations concealed within subgroups of tumour cells. However, in many instances, the limited number of cells makes the application of this technology in tumour heterogeneity studies a challenge.
Stephen J Murphy et al.
Gastroenterology, 145(5), 1098-1109 (2013-08-06)
Increasing grade of pancreatic intraepithelial neoplasia (PanIN) has been associated with progression to pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC). However, the mechanisms that control progression from PanINs to PDAC are not well understood. We investigated the genetic alterations involved in this process. Genomic
Avery Sicher et al.
Neurotoxicology and teratology, 85, 106962-106962 (2021-02-27)
Public health campaigns broadcast the link between heavy alcohol consumption during pregnancy and physical, cognitive, and behavioral birth defects; however, they appear less effective in deterring moderate consumption prevalent in women who are pregnant or of childbearing age. The incidence
The role of formyl peptide receptor 1 (FPR1) in neuroblastoma tumorigenesis
Snapkov I, et al.
BMC Cancer, 16, 490-490 (2016)
Artigos
The assessment of DNA quality is a crucial first step in acquiring meaningful data from formalin-fixed paraffin-embedded (FFPE) tissues, and other sources of damaged DNA. Using intact genomic DNA is key for successful analysis of chromosomal aberrations (e.g. SNP analysis, LOH, aCGH, etc.).
Learn about the history of the polymerase chain reaction (PCR), from the basic principles that proceeded its discovery to the awarding of a Nobel Prize for Chemistry and more recent developments such as real-time PCR (qPCR) and digital PCR.
Real-time polymerase chain reaction allows researchers to estimate the quantity of starting material in a sample. It has a much wider dynamic range of analysis than conventional PCR
Protocolos
Reviews the applications and benefits for RedTaq, including standard RedTaq, Hot Start RedTaq and RedTaq for genomic DNA PCR.