N5264
Monoclonal Anti-Neurofilament 160 antibody produced in mouse
clone NN18, ascites fluid
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-Neurofilament medium chain
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
NN18, monoclonal
peso molecular
antigen 160 kDa
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
human, pig
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:40 using human tissue sections
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
chicken ... NEFM(396206)
human ... NEFM(4741)
mouse ... Nefm(18040)
rat ... Nefm(24588)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- Immunoblotting.
- Immunohistochemistry
- Immunofluorescence
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?