AB9568
Anti-Neurofilament L Antibody
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
Anti-CMT1F, Anti-CMT2E, Anti-CMTDIG, Anti-NF-L, Anti-NF68, Anti-NFL, Anti-PPP1R110
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat, pig, human, bovine, feline, canine, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NEFL(4747)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Neurofilament & Neuron Metabolism
Neuronal & Glial Markers
1:1000 dilution of a previous lot detected NEUROFILAMENT L on 10 μg of mouse brain lysates.
Immunocytochemistry:
A 1:200-1:500 dilution of a previous lot was used in IC.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Qualidade
Neurofilament-L (cat. # AB9568) staining on Normal Cerebellum. Tissue pretreated with Citrate, pH 6.0. This lot of antibody was diluted to 1:800, using IHC-Select Detection with HRP-DAB. Immunoreactivity is seen as fiber-like- staining (brown) around a Purkinje cells.
Optimal Staining With EDTA Buffer, pH 8.0, Epitope Retrieval: Human Cerebellum
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Brain tissue
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1