MAB1615
Anti-Neurofilament 70 kDa Antibody, clone DA2
culture supernatant, clone DA2, Chemicon®
Sinônimo(s):
Anti-CMT1F, Anti-CMTDIG, Anti-NF-L, Anti-NF68, Anti-NFL, Anti-PPP1R110
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
DA2, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, bovine, rat, human, pig
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NEFL(4747)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
IMMUNOHISTOCHEMISTRY PROTOCOL FOR MAB1615
This antibody has been used successfully on 30 mm, free floating, 4% paraformaldehyde fixed rat brain tissue. All steps are performed under constant agitation. Suggested protocol follows.
1) 3 x 10 minute washes in TBS (with or without 0.25% Triton).
2) Incubate for 30 minutes in TBS with 3% serum (same as host from secondary antibody).
3) Incubate primary antibody diluted appropriately in TBS with 1% serum (same as host from secondary antibody) (with or without 0.25% Triton) for 2 hours at room temperature followed by 16 hours at 4°C.
4) 3 x 10 minute washes in TBS.
5) Incubate with secondary antibody diluted appropriately in TBS with 1% serum (same as host from secondary antibody).
6) 3 x 10 minute washes in TBS.
7) ABC Elite (1:200 Vector Labs) in TBS.
8) 2 x 10 minute washes in TBS.
9) 1 x 10 minute wash in phosphate buffer (no saline).
10) DAB reaction with 0.06% NiCl added for intensification.
11) 2 x 10 minute washes in PBS.
12) 1 x 10 minute wash in phosphate buffer (no saline).
Neuroscience
Neurofilament & Neuron Metabolism
Neuronal & Glial Markers
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1