MAB1285
Anti-HLA-B27,Cln HLA-ABC-m3 (mouse monoclonal)
clone HLA-ABC-m3, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Anti-AS, Anti-B-4901, Anti-HLAB
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
HLA-ABC-m3, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HLA-B(3106)
Descrição geral
Especificidade
(9.5x107M-1).
Cell reactivity:
Flow cytometric analysis of lymphocyte staining for HLA-B27 gave the following results:
Subjects Fluorescence Intensity
Heterozygous HLA-B27+ Strong
Homozygous HLA-B7+ Strong
Heterozygous HLA-B7+ Faint
Non B27, Non B7 Negative
Aplicação
SUGGESTED USAGE DILUTION
1. Flow cytometry and indirect immunofluorescence 1:60 to 1:120
Dilute with isotonic buffer. Use 50 μl of diluted antibody per 1 x 10E6 peripheral blood mononuclear cells (PBMC) in 100 μl buffer.
2. Cytotoxicity testing 1:25.
forma física
Armazenamento e estabilidade
WARNING: The monoclonal reagent solution contains 0.1% sodium azide as a preservative. Due to potential hazards arising from the build up of this material in pipes, spent reagent should be disposed of with liberal volumes of water.
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2