N5389
Anti-Neurofilament H (200 kDa) Antibody
mouse monoclonal, NE14
Sinônimo(s):
NF200 Antibody - Monoclonal Anti-Neurofilament 200 antibody produced in mouse, Neurofilament Antibody, Nf200 Antibody, Monoclonal Anti-Neurofilament heavy chain
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Monoclonal Anti-Neurofilament 200 antibody produced in mouse, clone NE14, ascites fluid
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
NE14, monoclonal
peso molecular
antigen apparent mol wt 200 kDa
contém
15 mM sodium azide as preservative
reatividade de espécies
pig, mouse, chicken, bovine, guinea pig, rabbit, rat, human
validação aprimorada
independent ( Antibodies)
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:40
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
microarray: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NEFH(4744)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence (1 paper)
Immunohistochemistry (1 paper)
- immunohistochemistry
- immunolabeling
- immunofluorescence
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?