217660
Anti-CD18 Mouse mAb (IB4)
liquid, ≥95% (SDS-PAGE), clone IB4
Sinônimo(s):
Anti-β2 Integrin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
IB4, monoclonal
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
forma
liquid
contém
0.5 mg/mL gentamicin sulfate as preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Frozen Sections (see comments)
Immunoprecipitation (see comments)
Cell Inhibition Assays (see comments)
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
Nalm-6 cells
HPB-MLT cells
Outras notas
Kaneko, M., et al. 1995. J. Immunol. 155, 2631.
Mazzone, A., and Ricevuti, G. 1995. Haematologica80, 161.
Kaneko, M., et al. 1995. J. Immunol.155, 2631.
Landis, R.C., et al. 1994. J. Cell Biol.126, 529.
Wright, S.D., et al. 1983. Proc. Natl. Acad. Sci. USA80, 5699.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1