N2912
Anti-Neurofilament 160/200 antibody, Mouse monoclonal
~2 mg/mL, clone RMdO20, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-NEF3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
RMdO20, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse, rat, human
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using extracts of rat brain S1 fraction.
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NEFH(4744) , NEFM(4741)
mouse ... Nefh(380684) , Nefm(18040)
rat ... Nefh(24587) , Nefm(24588)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?