NE1022
PhosphoDetect Anti-Neurofilament H Mouse mAb (SMI-31)
liquid, clone SMI-31, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-neurofilament antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SMI-31, monoclonal
forma
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
chicken, Xenopus
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mammals
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NEFH(4744)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
ELISA (1:1000)
Frozen Sections (1:1000, see comments)
Immunoblotting (1:1000)
Immunocytochemistry (1:1000, see comments)
Paraffin Sections (1:1000, heat pre-treatment required, see comments)
Immunoprecipitation (see comments)
Advertência
forma física
Outras notas
Yang, C.C., et al. 1998. Brain121, 1089.
Giasson, B.I and Mushynski, W.E. 1996. J. Biol. Chem.271, 30404.
Mirabella, M., et al. 1996. J. Neuropath. Exp. Neurol.55, 774.
Xiao, J. and Monteiro, M.J. 1994. J. Neurosci.14, 1820.